Kluczowe dokumenty
341305
Sigma-Aldrich
Fasentin
Synonim(y):
6094911, N-(4-chloro-3-(trifluorometylo)fenylo)-3-oksobutanamid, inhibitor transportera glukozy, Inhibitor transportera glukozy, 6094911, N-(4-chloro-3-(trifluorometylo)fenylo)-3-oksobutanamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9ClF3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)CC(=O)C)Cl
InChI
1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18)
Klucz InChI
GNYIJZMBLZXJEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek oksobutanilidowy, który według przewidywań oddziałuje z Glut (transporterem glukozy) w miejscu wewnątrzkomórkowym w oparciu o wirtualne badanie dokowania i wykazano, że hamuje komórkowy wychwyt glukozy za pośrednictwem Glut (50% i 80% hamowanie wychwytu 2-deoksy-D-glukozy w mioblastach L6 z nadekspresją Glut1 i Glut4, odpowiednio, przy 300 µM). Wykazano, że linie komórkowe oporne na Fas, które stają się wrażliwe na Fas po pozbawieniu glukozy, są również uwrażliwione przez Fasentin na śmierć komórkową za pośrednictwem Fas (ED50 = 35 µM w kulturach PPC-1), podczas gdy komórki, które pozostają oporne na Fas po pozbawieniu glukozy, np. DU145, nie są uwrażliwione przez Fasentin na śmierć za pośrednictwem Fas.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -2°C.
Inne uwagi
Wood, T.E., et al. 2008. Mol. Cancer Ther.7, 3546
Schimmer, A.D., et al. 2006. Cancer Res.66, 2367.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3