Kluczowe dokumenty
325885
Sigma-Aldrich
c-MET, fuzja GST, ludzki, rekombinowany, S. frugiperda
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant (aa 956-1390) fused at the N-terminus to a GST-His6-thrombin cleavage site and expressed in S. frugiperda. c-Met is a receptor tyrosine kinase activated by HGF.
Synonim(y):
Kinaza tyrozynowa receptora czynnika wzrostu hepatocytów
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poziom jakości
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥30 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Rekombinowany ludzki MET (aminokwasy 956-1390) (wpis Genebank NM_000245) połączony na N-końcu z sekwencją miejsca rozszczepienia GST-His6-trombiny i wyrażany w komórkach owadów S. frugiperda przy użyciu systemu ekspresji bakulowirusów. c-Met jest receptorową kinazą tyrozynową aktywowaną przez czynnik wzrostu hepatocytów (HGF) / czynnik rozproszenia (SF). MET jest białkiem podobnym do plazminogenu, uważanym za humoralny mediator regeneracji wątroby.
Rekombinowany ludzki c-MET (aminokwasy 956-1390) (wpis Genebank NM_000245) połączony na N-końcu z sekwencją miejsca rozszczepienia GST-His6-trombiny i wyrażany w komórkach owadów S. frugiperda przy użyciu systemu ekspresji bakulowirusów. c-Met jest receptorową kinazą tyrozynową aktywowaną przez czynnik wzrostu hepatocytów (HGF)/czynnik rozproszenia (SF). c-MET jest białkiem podobnym do plazminogenu, uważanym za humoralny mediator regeneracji wątroby.
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu wymagana do przeniesienia 1 nmol fosforanu do poli(Ala, Glu, Lys, Tyr)6:2:5:1 na minutę w temperaturze 30°C, przy użyciu zmiennych stężeń ATP (0,1-1,48 µM).
Postać fizyczna
W 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM DTT, 4 mM zredukowanego glutationu, 20% glicerolu, pH 8.0.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Inne uwagi
Palka, H.L., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 5278.
Vadnais, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48342.
Crostella, L., et al. 2001. Oncogene20, 3735.
Guiton, M., et al. 1994. J. Biol. Chem269, 30370.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1