Kluczowe dokumenty
324761
Sigma-Aldrich
Inhibitor elastazy V
Synonim(y):
2-(2-Bromophenyl)-5-chloro-3,1-benzoxazin-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H7BrClNO2
Masa cząsteczkowa:
336.57
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Związek benzoksazinonu, który działa jako silny inhibitor elastazy ludzkich leukocytów (IC50 = 29,5 nM), prawdopodobnie poprzez kowalencyjną modyfikację seryny w miejscu aktywnym poprzez reakcję addycji-eliminacji Michaela. Wykazano, że hamuje średnią aktywność elastazy (IC50 = 80,8 nM), ale nie generuje O2, w stymulowanych przez fLMP (nr kat. 05-22-2500) hodowlach pierwotnych ludzkich neutrofili. Zgłaszano, że zmniejsza infiltrację neutrofili w płucach po wstrząsie krwotocznym u szczurów in vivo (1 mg/kg, i.v.), co oceniano na podstawie wzrostu stosunku wilgotności do suchości płuc (0,75- vs. 1,23-krotny wzrost, odpowiednio, z leczeniem lub bez) i aktywności MPO (1,08- vs. 3,72-krotny wzrost, odpowiednio, z leczeniem lub bez).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Elastaza
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Hsieh, P.W., et al. 2010. Eur. J. Med. Chem.45, 3111.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2