324726
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F2, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli cleaves asparagine-linked or free oligomannose and biantennary complex oligosaccharides. It is not active above pH 6.0.
Synonim(y):
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F2, Endo F2
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
białko sprzężone
(N-linked)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥20 units/mg protein
≥5 units/mL
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
obecność zanieczyszczeń
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Inne uwagi
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1