Kluczowe dokumenty
324515-M
Millipore
eEF-2 Kinase Inhibitor, NH125
The eEF-2 Kinase Inhibitor, NH125, also referenced under CAS 278603-08-0, controls the biological activity of eEF-2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Jodek 1-benzylo-3-cetylo-2-metyloimidazoliowy, jodek 1-cetylo-3-benzylo-2-metyloimidazoliowy, inhibitor kinazy III zależnej od CaM, NH125
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H45IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
524.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥95% (NMR)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white to yellow
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
70% ethanol: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[I-].[n+]2(c([n](cc2)CCCCCCCCCCCCCCCC)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H45N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-28-23-24-29(26(28)2)25-27-20-17-16-18-21-27;/h16-18,20-21,23-24H,3-15,19,22,25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RVWOHCBHAGBLLT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek imidazolowy, który hamuje aktywność bakteryjnych kinaz histydynowych (EnvZ, PhoQ, BvgS i EvgS) i eukariotycznej kinazy eEF-2 (czynnik elongacji 2) / CaMKIII (IC50 = 60 nM), wykazując jednocześnie znacznie niższą siłę działania przeciwko PKC, PKA i CaMKII (IC50 = odpowiednio 7,5, 80 i > 100 µM). NIH125 jest znanym substratem P-gp, co ogranicza jego skuteczność in vivo jako środka przeciwnowotworowego i przeciwdrobnoustrojowego.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 60 nM przeciwko aktywności bakteryjnych kinaz histydynowych (EnvZ, PhoQ, BvgS i EvgS) i eukariotycznej kinazy eEF-2 (czynnik elongacji 2) / CaMKIII
Główny cel
Bakteryjne kinazy histydynowe (EnvZ, PhoQ, BvgS i EvgS) i eukariotyczna kinaza eEF-2 (czynnik elongacji 2) / CaMKIII
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Arora, S., et al. 2004. Mol. Pharmacol.66, 460.
Arora, S., et al. 2003. Cancer Res.63, 6894.
Yamamoto, K., et al. 2000. Biosci. Biotechnol. Biochem.64, 919.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3