324390
Anti-Dopamine D₁ Receptor Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1(24316)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (1:1000)
Frozen Sections (1:5000)
Free-Floating Sections (1:5000)
Paraffin Sections (not recommended)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Rat brain
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1