MAB4132
Anti-BRCA1 Antibody, clone BR64
clone BR64, Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BR64, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRCA1(672)
Powiązane kategorie
Specyficzność
BRAC1 is 220kDa.
*BRCA1 is covered under U.S. patents 5,747,282, 5,753,441 and 6,162,897.
Immunogen
Zastosowanie
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2