Kluczowe dokumenty
317701
Sigma-Aldrich
Inhibitor Dkk II, IIIC3a
Synonim(y):
Jodek 9-karboksy-3-(dimetyloiminio)-6,7-dihydroksy-10-metylo-3H-fenoksazyny-10-ium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16I2N2O5
Masa cząsteczkowa:
570.12
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥90% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
black
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
hydrogen: 2.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ulepszony w roztworze stabilny analog galocyjaniny, który bezpośrednio i odwracalnie celuje w ludzkie LRP5/6 (białko 5/6 związane z lipoproteinami o niskiej gęstości) i zakłóca jego interakcję z Dkk (Dickkopf) w sposób konkurencyjny. Wykazano, że silnie odwraca pośredniczone przez DKK1/2/4 hamowanie aktywności genu reporterowego stymulowanego przez WNT3A (IC50 ~ 10-30 µM w komórkach NIH 3T3) bez wpływu na hamowanie sygnalizacji Wnt za pośrednictwem sFRP4. Blokuje wiązanie Dkk-2 - fosfatazy alkalicznej z komórkami wyrażającymi LRP5 (IC50 = 1 µM w komórkach NIH 3T3 transfekowanych LRP5). Obniża poziom glukozy we krwi, poprawia tolerancję glukozy i zwiększa wrażliwość na insulinę u myszy z cukrzycą typu 2 (1,5 mg/kg, i.p. dziennie), głównie poprzez antagonistyczne działanie na DKK2. Efektów tych nie obserwuje się u myszy DKK2 -/-.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
LRP5/6
Odwracalny: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Li, X., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 11402.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3