317642
Inhibitor dipeptydylopeptydazy IV, K579
The Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579, also referenced under CAS 440100-64-1, controls the biological activity of Dipeptidylpeptidase IV. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
(S)-1-(4-metylo-1-(2-pirymidynylo)-4-piperydyloamino)acetylo-2-pirolidyno-węglitryl, inhibitor DPP IV IV
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white to light brown
rozpuszczalność
1 M HCl: 16 mg/mL
DMSO: 32 mg/mL
ethanol: 6.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N3([C@@H](CCC3)C#N)C(=O)CNC1(CCN(CC1)c2ncccn2)C
InChI
1S/C17H24N6O/c1-17(21-13-15(24)23-9-2-4-14(23)12-18)5-10-22(11-6-17)16-19-7-3-8-20-16/h3,7-8,14,21H,2,4-6,9-11,13H2,1H3/t14-/m0/s1
Klucz InChI
JERPHRNGJBSFAP-AWEZNQCLSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Takasaki, K., et al. 2004. Eur. J. Pharmacol.486, 335.
Takasaki, K., et al. 2004. J. Pharmacol. Sci.95, 291.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3