164606
Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor
The Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor controls the biological activity of Aminopeptidase N/CD13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor, 4-tert-butylphenyl hydrogen 1-aminopropylphosphonate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL (Only partially soluble)
water: 1 mg/mL (only partially soluble)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2