Key Documents
31146-M
Sigma-Aldrich
Boric acid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
About This Item
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38120104
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
zanieczyszczenia
≤0.005% insoluble in methanol
≤0.05% with methanol-HCl non-volat. matter
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
ślady kationów
As: ≤0.00005%
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Boric acid is a very weak acid, having pH in the range of 3.6-4.0. Coulometric method for the determination of boric acid has been reported.
Inne uwagi
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 31146
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
L Romano et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 55(1), 110-114 (2004-12-03)
There is very little information, to date, on the antifungal activity of bergamot oil. In this study, we investigated the in vitro activity of three bergamot oils (natural essence, furocoumarin-free extract and distilled extract) against clinically relevant Candida species. We