Kluczowe dokumenty
309866
Sigma-Aldrich
Diltiazem, Hydrochloride
Synthetic benzothiazepine that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist.
Synonim(y):
Diltiazem, Hydrochloride, L-Type Calcium Channel Blocker II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N2O4S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.52 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
chloroform: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
S1[C@H]([C@H](C(=O)N(c3c1cccc3)CC[N+H](C)C)OC(=O)C)c2ccc(cc2)OC.[Cl-]
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
Klucz InChI
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Opis ogólny
Synthetic (+)-cis isomer that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist. Similar in function to nifedipine and verapamil. Has a negative inotropic effect on the heart. Strongly suppresses conductance at the A-V node and automatically at the S-A node. Has also been shown to regulate Ca2+ release from intracellular stores in neutrophils.
Synthetic benzothiazepine that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist. Similar in function to Nifedipine (Cat. No. 481981) and Verapamil (Cat. No. 676777). Has negative inotropic effects on the heart. Strongly suppresses conductance at the A-V node and automaticity at the S-A node. Has also been shown to regulate Ca2+ release from intracellular stores in neutrophils.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
L-type Ca2+ channel
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 4°C.
Inne uwagi
van Zwieten, P.A., and Pfaffendorf, M. 1993. J. Hypertens. Suppl. 11, S3.
Rosales, C., and Brown, E.J. 1992. J. Biol. Chem. 267, 1443.
Julian, D.G. 1987. Am. J. Cardiol. 59, 37J.
Campbell, K.P., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 2792.
Gallizzi, J.P., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 1393.
Garcia, M.L., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 8146.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3