234140
Collagenase Inhibitor I
The Collagenase Inhibitor I controls the biological activity of Collagenase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Collagenase Inhibitor I, Z-PDLDA-NHOH
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
siła działania
1 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
vertebrate collegenases
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.