Kluczowe dokumenty
234115
Sigma-Aldrich
Colchicine, Colchicum autumnale
Colchicine, Colchicum autumnale, CAS 64-86-8, is an inhibitor of mitosis that disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in PC12 and cerebellar granule cells.
Synonim(y):
Colchicine, Colchicum autumnale
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 2471
Próba
≥94% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow to off-white
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
N([C@H]1CCc2c(c(c(c(c2)OC)OC)OC)c3c1c[c](c(cc3)OC)=O)C(=O)C
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Opis ogólny
Inhibitor of mitosis that is useful in cell division studies. Disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in PC12 cells and in cerebellar granule cells.
Major alkaloid of Colchicum autumnale. Inhibitor of mitosis used in cell division studies. Disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in pheochromocytoma (PC12) cells and in cerebellar granule cells.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Inhibitor of mitosis
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Highly Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (I)
Inne uwagi
Bonfoco, E., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 189.
Lindenboim, L., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1054.
Leung, M.F., and Sartorelli, A.C. 1992. Leuk. Res.16, 929.
Santell, L. 1992. Exp. Cell Res. 201, 358.
Salmon, E.D., et al. 1984. J. Cell Biol.99, 1066.
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
L Santell et al.
Experimental cell research, 201(2), 358-365 (1992-08-01)
The expression of certain proteolytic enzymes involved in cell migration (collagenase, urokinase) can be enhanced by the disruption of cellular cytoskeletal organization, suggesting an association between cell shape and gene expression. We have examined the effect of cytoskeleton-disrupting agents on
E D Salmon et al.
The Journal of cell biology, 99(3), 1066-1075 (1984-09-01)
At metaphase, the amount of tubulin assembled into spindle microtubules is relatively constant; the rate of tubulin association equals the rate of dissociation. To measure the intrinsic rate of dissociation, we microinjected high concentrations of colchicine, or its derivative colcemid
M F Leung et al.
Leukemia research, 16(9), 929-935 (1992-09-01)
We and others have previously shown that microtubules (MT) are stained more intensely and are organized differently in differentiating leukemia cells. To study the effects of the MT disrupting drugs, colchicine (Coln) and vincristine (VCR), on the maturation process, HL-60
E Bonfoco et al.
Experimental cell research, 218(1), 189-200 (1995-05-01)
Exposure to 1 microM colchicine, a microtubule disrupting agent, triggered apoptosis in rat cerebellar granule cells (CGC). Apoptotic nuclei began to appear after 12 h followed by oligonucleosomal DNA laddering, whereas inhibition of the mitochondrial 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide metabolism became significant between
L Lindenboim et al.
Journal of neurochemistry, 64(3), 1054-1063 (1995-03-01)
Pheochromocytoma (PC12) cells have been shown to undergo apoptosis (programmed cell death) when deprived of serum and to be rescued by nerve growth factor, fibroblast growth factor, dibutyryl cyclic AMP, aurintricarboxylic acid, or exogenous expression of bcl-2. We show here