Kluczowe dokumenty
23-044-M
Sigma-Aldrich
Kompleks białkowy VHL, aktywny, 10 µg
Active complex of five (5) recombinant human enzymes: VHL amino acids 54-end, full length Elongin C, full length Elongin B, full length Cul2, & full length Rbx1. For use in Enzyme Assays. Functions as an E3 ligase in ubiquitination assays.
Synonim(y):
VCB-Cul2 complex, ECV complex, CBC VHL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
rozpuszczalność
water: soluble
informacje o genach
Opis ogólny
Obszar badań: Rak
Kompleks supresora nowotworu von-Hippel Lindau (VHL) jest wielopodjednostkową ligazą ubikwityny złożoną z VHL, Elonginy B, Elonginy C, Cul2 i Rbx1. Białko VHL służy jako składnik rozpoznający substrat i jest połączone przez Elongin C z heterodimerycznym modułem Cul2/Rbx1, który działa jako silny aktywator ubikwitynacji białek docelowych przez enzym koniugujący E2. Elongina B oddziałuje z kompleksem poprzez Elonginę C i wydaje się stabilizować wiązanie Elonginy C z VHL.
Zastosowanie
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Działania biochem./fizjol.
Podstawową funkcją kompleksu supresorowego guza von-Hippel Lindau (VHL) jest regulacja aktywności HIF (czynnika indukowanego hipoksją) poprzez ukierunkowanie hydroksylowanej podjednostki HIF-1α na ubikwitynację i szybką degradację proteasomalną podczas normoksji w warunkach normoksycznych. Odgrywa zatem ważną rolę w regulacji genów indukowanych niedotlenieniem, takich jak czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i transport glukozy-1 (Glut-1). Mutacje w VHL są związane z dziedzicznym zespołem raka von Hippel-Lindau (VHL) i licznymi formami raka nerkowokomórkowego.
Postać fizyczna
Purified using glutathione sepharose.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany