Kluczowe dokumenty
219478
Sigma-Aldrich
Inhibitor Cdk4 III
The Cdk4 Inhibitor III, also referenced under CAS 265312-55-8, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
5-(N-(4-metylofenylo)amino)-2-metylo-4,7-dioksobenzotiazol, ruwidyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
black-purple
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c2c(nc1C)C(=O)C(=CC2=O)Nc3ccc(cc3)C
InChI
1S/C15H12N2O2S/c1-8-3-5-10(6-4-8)17-11-7-12(18)15-13(14(11)19)16-9(2)20-15/h3-7,17H,1-2H3
Klucz InChI
HFPLHASLIOXVGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek dioksobenzotiazolu, który działa jako selektywny inhibitor Cdk4 (IC50 = 6,0 µM dla Cdk4/D1 i >200 µM dla Cdk2/A). Wykazuje lepszy potencjał cytotoksyczny wobec komórek nowotworowych (IC50 = 0,61, 1,08, 0,30 i 1,21 µg/ml odpowiednio wobec komórek nowotworowych A 549, Col 1, HL-60 i HepG2) niż cisplatyna (nr kat. 232120).
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 6,0 µM dla Cdk4/D1 i >200 µM dla Cdk2/A
Główny cel
Cdk4
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Ryu, C.K., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 461.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3