Kluczowe dokumenty
219402
Sigma-Aldrich
Cathepsin L, Human Liver
Cathepsin L, Human Liver, CAS 60616-82-2, is a native, the most potent of all the lysosomal proteinases. Plays a major role in the proteolysis of both cellular and endocytosed macromolecules.
Synonim(y):
CTSL, CTSL1, Główne wydalane białko (MEP), Ludzka katepsyna L
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human liver
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 1905
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
activity assay: suitable
przydatność
suitable for molecular biology
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CTSL(1514)
Opis ogólny
Obszar badań: Cell Signaling
Katepsyna L, ludzka wątroba, natywna, jest najsilniejszą ze wszystkich proteinaz lizosomalnych. Katepsyna L (CTSL) należy do podrodziny papain proteaz cysteinowych i znajduje się głównie w pęcherzykach endolizosomalnych.
Działania biochem./fizjol.
Katepsyna L (CTSL) ma wyższą aktywność niż katepsyny B i H w degradacji różnych fizjologicznych substratów białkowych. Uważa się, że jest odpowiedzialna za wytwarzanie endostatyny z domeny NC1 w kolagenie XVII. Jest odpowiedzialna za regulację cyklu komórkowego, domenę wiążącą nukleotydy, rodzinę bogatą w leucynę, aktywację inflammasomu zawierającego domenę piryny-3 (NLRP3), proteolityczne przetwarzanie Bid podczas apoptozy i sygnalizację TGF-β. Może degradować szeroki zakres białek, w tym enzymy, receptory i czynniki transkrypcyjne. Dodatkowo wytwarza aktywne enzymy, receptory i biologicznie aktywne peptydy poprzez kontrolowaną proteolizę. Ponadto zaobserwowano, że katepsyna L zwiększa migrację komórek nowotworowych poprzez obniżenie adhezji komórka-komórka i rozkładanie elementów macierzy zewnątrzkomórkowej. Ekspresja CTSL wzrasta w kilku typach nowotworów, w tym w glejaku, czerniaku, raku trzustki, prostaty i piersi. Odgrywa główną rolę w proteolizie zarówno komórkowych, jak i endocytowanych makrocząsteczek.
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of Z-FR-AFC per min at 25°C, pH 5.5.
Postać fizyczna
In 400 mM NaCl, 20 mM malonate buffer, 1 mM EDTA, pH 5.5.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from tissue of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2