219381
Cathepsin K Inhibitor III
The Cathepsin K Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Cathepsin K Inhibitor III, Inhibitor I, 1-(N-Benzyloxycarbonyl-leucyl)-5-(phenylalanyl-leucyl)carbohydrazide, Z-L-NHNHCONHNH-LF-NH₂
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Cathepsin K
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1