219421
Cathepsin L Inhibitor I
The Cathepsin L Inhibitor I, also referenced under CAS 108005-94-3, controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Cathepsin L Inhibitor I, Z-FF-FMK
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 20 mM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FCC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OCc3ccccc3)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H27FN2O4/c28-18-25(31)23(16-20-10-4-1-5-11-20)29-26(32)24(17-21-12-6-2-7-13-21)30-27(33)34-19-22-14-8-3-9-15-22/h1-15,23-24H,16-19H2,(H,29,32)(H,30,33)
Klucz InChI
CAILNONEKASNSH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
cathepsin L
Ostrzeżenie
Sekwencja
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Esser, R.E., et al. 1994. Arthritis Rheum. 37, 236.
Shaw, E., et al. 1993. FEBS Lett.334, 340.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1