219379
Cathepsin K Inhibitor II
The Cathepsin K Inhibitor II controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Cathepsin K Inhibitor II, Inhibitor Boc-I, 1-(N-Benzyloxycarbonyl-leucyl)-5-(N-Boc-phenylalanyl-leucyl)carbohydrazide, Z-L-NHNHCONHNH-LF-Boc
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
cathepsin K
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1