219343
Cathepsin S, Human, Recombinant, E. coli
Cathepsin S, Human, Recombinant, E. coli, is prepared without a tag or fusion protein. A major lysosomal cysteine proteinase with high specific activity.
Synonim(y):
Cathepsin S Protein
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥30,000 mU/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell based assay: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CTSS(1520)
Opis ogólny
Recombinant, human cathepsin S expressed in E. coli without a tag or fusion protein. A major lysosomal cysteine proteinase that is preferentially expressed in macrophages and microglia. Shown to be involved in the processing of antigenic peptides for presentation by MHC Class II molecules on the surface of antigen-presenting cells by mediating invariant (Ii) chain degradation. Inhibition of cathepsin S results in impaired antigen-presentation.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Riese, R.J., et al. 1998. J. Clin. Invest.101, 2351.
Sukhova, G.K., et al. 1998. J. Clin. Invest.102, 576.
Kirschke, H., and Wiederanders, B. 1994. Methods Enzymol.244, 500.
Xin, X.Q., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.299, 334.
Kirschke, H., et al. 1989. Biochem. J.264, 467.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1