219404
Cathepsin H, Human Liver
Cathepsin H, Human Liver, CAS 60748-73-4, is native cathepsin H from human liver that functions both as an aminopeptidase and as an endopeptidase.
Synonim(y):
Cathepsin H, Human Liver, CTSH, cat H, procathepsin h
opis
Merck USA index - 14, 1905
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥200 mU/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
activity assay: suitable
kolor
colorless
pH
4.5
rozpuszczalność
soluble
water: soluble
przydatność
suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CTSH(1512)
Opis ogólny
Native Cathepsin H, from the human liver, is the only cathepsin with mono-aminopeptidase activity.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2