Kluczowe dokumenty
217505
Sigma-Aldrich
CBP-CREB Interaction Inhibitor
The CBP-CREB Interaction Inhibitor, also referenced under CAS 92-78-4, controls the biological activity of CBP-CREB.
Synonim(y):
CBP-CREB Interaction Inhibitor, Luciferase Inhibitor III, N-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide, KIX-KID Interaction Inhibitor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)NC(=O)c2cc3c(cc2O)cccc3
InChI
1S/C17H12ClNO2/c18-13-5-7-14(8-6-13)19-17(21)15-9-11-3-1-2-4-12(11)10-16(15)20/h1-10,20H,(H,19,21)
Klucz InChI
OHAXNCGNVGGWSO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable naphthamide compound that effectively blocks the interaction between the KIX domain of CBP and the KID domain of CREB in HEK293T-based and cell-free Renilla luciferase (RLuc) complementation assays (IC50 = 2.26 and 2.9 µM, respectively) by directly binding to CBP′s KIX domain (Kd ~8.6 µM using a recombinant KIX). Shown to inhibit CRE- (cAMP response element) dependent transcription activity induced by forskolin (Cat. No. 344270) in a HEK293T-based RLuc reporter assay (IC50<2.5 µM), while exhibiting little effect against the KID-independent CREB-VP16 transcription activity. Also reported to inhibit the enzymatic activity of Firefly luciferase (IC50 ~1 µM), but not that of RLuc.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Li, B.X. and Xiao, X., 2009. ChemBioChem10, 2721.
Best, J.L., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 17622.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1