Kluczowe dokumenty
208726
Sigma-Aldrich
Inhibitor kalpainy V
The Calpain Inhibitor V controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Mu-Val-HPh-FMK
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30FN3O4
Masa cząsteczkowa:
407.48
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
orange-yellow
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Silny, przepuszczalny dla komórek i nieodwracalny inhibitor kalpainy.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
kalpaina
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
Mu-Val-HPh-CH₂F (Mu = morfolinoureidyl; HPh = homofenyloalanyl)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Komentarz do analizy
pojedynczy punkt metodą TLC
Inne uwagi
Esser, R.E., et al. 1994. Arthritis Rheum. 37, 236.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.