Kluczowe dokumenty
203996
Sigma-Aldrich
N-butyldeoksynojirimycyna, chlorowodorek
A non-hormonal, alkylated iminosugar that acts as a transition state analog inhibitor of ceramide-specific glycosyltransferases and ER α-glucosidases I and II.
Synonim(y):
NB-DNJ, HCl, N-butylo-DNJ, HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21NO4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.28 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
Klucz InChI
UQRORFVVSGFNRO-UTINFBMNSA-N
Opis ogólny
Niehormonalny, alkilowany iminocukier, który działa jako analogowy inhibitor glikozylotransferaz specyficznych dla ceramidów oraz α-glukozydaz ER I i II. Wykazuje szerokie spektrum działania przeciwwirusowego poprzez hamowanie przetwarzania wirusowych glikoprotein powierzchniowych. Wykazano, że odwracalnie wywołuje bezpłodność u samców ssaków.
Niehormonalny, alkilowany iminosugar, który działa jako analogowy inhibitor glikozylotransferaz specyficznych dla ceramidów oraz α-glukozydaz ER I i II. Wykazuje szerokie spektrum działania przeciwwirusowego poprzez wspomaganie nieprawidłowego składania glikoprotein. Wykazano, że odwracalnie wywołuje bezpłodność u samców ssaków. Nie hamuje proliferacji komórek.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Glikozylotransferazy specyficzne dla ceramidów
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Dwek, R.A., et al. 2002. Nat. Rev. Drug Discovery1, 65.
van der Spoel, A.C., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 17173.
Platt, F.M., et al. 1997. Science276, 428.
Block, T.M., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 2235.
Platt, F.M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 8362.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3