Kluczowe dokumenty
1.93648
Supelco
Sodium thiosulfate pentahydrate
EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O3S2 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Klucz InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1