Key Documents
1.93644
Supelco
Sodium acetate
Synonim(y):
Sodium acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
EMPARTA®
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1