Key Documents
1.93220
Supelco
Mercury(II) sulfate - 2
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Mercury(II) sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HgO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93220.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3