Kluczowe dokumenty
1.93027
Supelco
DL-Lactic acid 88%
for analysis EMPARTA®
Synonim(y):
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Beilstein:
1209341
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
122 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93027.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93027.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash