Key Documents
1.93014
Supelco
Hydrofluoric acid 48%
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
Opakowanie
1.93014.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 16
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2