189724
Oksydaza askorbinianowa, Cucurbita sp.
Native ascorbate oxidase from Cucurbita species. Catalyzes the oxidation of ascorbioxidation of ascorbic acid to dehydroascorbic acid. Suitable for eliminating interference of ascorbic acid in clinical assays and for determination of ascorbic acid.
Synonim(y):
Ascorbate Oxidase, Cucurbita sp.
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
≥1500 U/mg
≥300 units/mg material
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Native ascorbate oxidase from Cucurbita species. A multi-copper-containing oxidase that catalyzes oxidation of ascorbic acid to dehydroascorbic acid. AO catalyses the four-electron reduction of dioxygen to water with concominant one-electron oxidation of the reducing organic substrate. Suitable for eliminating interference of ascorbic acid in clinical assays and for determination of ascorbic acid. Inhibited by azide, dithiocarbamate, and thiocyanate.
Przestroga
enzyme will denature below pH 4.0.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol ascorbic acid per min at 37°C, pH 5.6.
Rekonstytucja
Following reconstitution refrigerate (4°C). This Stock solutions are stable for up to 3 weeks at 4°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1