Merck
10736619001
Roche
Szpatułka do oksydazy askorbinianowej
from Cucurbita species
Synonim(y):
oksydaza askorbinianowa
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352204
pochodzenie biologiczne
plant (Cucurbita species)
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność właściwa
17 units
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
protect from light
stężenie
≥0.1-1.0 % (w/w)
metody
activity assay: suitable
kolor
light gray
optymalne pH
~6.0
zakres pH
5.6-7.0
rozpuszczalność
water: partially soluble
przydatność
suitable for HPLC
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
food and beverages
life science and biopharma
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
L-askorbinian: oksydoreduktaza tlenowa
Specyficzność
Aktywność właściwa: Jedna szpatułka zawiera około 17 U oksydazy askorbinianowej w temperaturze +25°C z L-askorbinianem jako substratem.
Zastosowanie
Szpatułka służy do usuwania kwasu askorbinowego z roztworów wodnych, w których obecność kwasu askorbinowego (askorbinianu, witaminy C) może zakłócać badanie materiału próbki, na przykład wykrywanie krwi (erytrocytów) w moczu lub oznaczanie kwasu szczawiowego w moczu podczas badań naukowych.
Usuwany kwas askorbinowy nie powinien przekraczać stężenia 10 μg/ml. W przypadku stężeń w zakresie od 50 do 100 μg/ml mieszać przez 15 minut. W przypadku wyższych stężeń roztwór należy odpowiednio rozcieńczyć.
Postać fizyczna
Szpatułki
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8 °C. (Przechowywać w suchym miejscu!)
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107366190014061838674920