178467
Anti-Apolipoprotein B Goat pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
diluted serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoelectrophoresis (see comments)
Immunoprecipitation (Becker titer, ≥21 mg/ml)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1