Kluczowe dokumenty
171254
Millipore
Ampicylina, sól sodowa
Ampicillin salt is an antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis. Active against Gram-negative bacteria. Inactivated by lactamases. Suitable for use in research that uses ampicillin-resistant plasmids.
Synonim(y):
Ampicylina, Kwas 6-[D(-)-α-aminofenyloacetamido]penicylanowy, Na, Penicylina alfa-aminobenzylowa
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N3O4S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Poziom jakości
Próba
≥90% (anhydrous)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Klucz InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Opis ogólny
Kills growing cells by interfering with the terminal reaction in bacterial wall synthesis. Active against Gram-negative bacteria. Inactivated by lactamases. Suitable for use in research that uses ampicillin-resistant plasmids.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. Product is heat-resistant and stable between pH 2 and 11.
Inne uwagi
Nakajima, M., et al. 1994. Neurosci. Lett.176, 161.
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem. 21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem. 18, 1175.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2