Kluczowe dokumenty
17-10503
Sigma-Aldrich
AccuChIP Immunoprecypitacja chromatyny trimetylo-histonu H3 (Lys36) Kontrola wewnętrzna
target-specific spike-in controls that make ChIP experiments more quantitative and accurate
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
Warunki transportu
dry ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
AccuChIP Kontrole wewnętrzne immunoprecypitacji chromatyny zostały zaprojektowane w celu poprawy dokładności eksperymentów ChIP. Ten prosty w użyciu odczynnik składa się z sekwencji peptydowej specyficznej dla celu, kowalencyjnie związanej z unikalnie zaprojektowaną dwuniciową sekwencją kwasu nukleinowego. Ponieważ kontrole AccuChIP naśladują zachowanie usieciowanej chromatyny, poprzez proste dodanie znanej ilości odczynnika AccuChIP do chromatyny i przeprowadzenie standardowej reakcji ChIP, a następnie wykrycie qPCR, można poprawić dokładność i powtarzalność eksperymentów ChIP.
Cechy i zalety
  • Prosty w użyciu - wystarczy dodać do chromatyny przed lub po sonikacji
  • Naśladuje zachowanie usieciowanej chromatyny, aby umożliwić normalizację sygnałów ChIP
  • Kontrola specyficzna dla celu - wykorzystuje to samo przeciwciało użyte do eksperymentu ChIP
  • Zmniejsza zmienność ChIP spowodowaną zmiennymi, takimi jak przygotowanie chromatyny, powinowactwo przeciwciał, niespójne sygnały tła z przeniesienia i utrata materiału podczas przenoszenia.
  • Łatwe włączenie do praktycznie każdego protokołu ChIP
  • Łatwo wykrywany przez qPCR
  • Łatwe włączenie do bibliotek ChIP-seq
  • Dostępna różnorodność unikalnie zaprojektowanych kontroli - dodawanie wielu kontroli do tej samej chromatyny jako proces specyficzności przeciwciał
Zastosowanie
Specyficzne dla celu kontrole spike-in, które sprawiają, że eksperymenty ChIP są bardziej ilościowe i dokładne. Zastosowania obejmują:
  • Normalizacja sygnałów ChIP
  • Normalizacja sygnałów ChIP-seq
  • Analiza specyficzności przeciwciał
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Komponenty
AccuChIP H3K36me3 Spike-In Reagent (50 pg/uL )
AccuChIP H3K36me3 Detection Primer Mix (5 μM)
AccuChIP Dilution Buffer
Postać fizyczna
Jedno pudełko zawierające trzy fiolki (po jednej fiolce odczynnika AccuChIP Spike-In Reagent, AccuChIP Detection Primer Mix i AccuChIP Dilution Buffer).
Przechowywanie i stabilność
Kontrole wewnętrzne immunoprecypitacji chromatyny AccuChIP zachowują stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Odczynnik AccuChIP Spike In Reagent jest dostarczany w postaci 20-krotnego roztworu i należy go rozcieńczyć dostarczonym buforem do rozcieńczania AccuChIP, aby uzyskać roztwór roboczy. Rozcieńczony odczynnik AccuChIP Spike In może być przechowywany w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C przez okres do 3 miesięcy. Odczynnik AccuChIP Spike In składa się z koniugatu peptydu i dwuniciowego DNA w buforze zawierającym BSA i glicerol w celu zmniejszenia przyczepności do probówki. Do przechowywania rozcieńczonego materiału zaleca się stosowanie silikonowanych mikroprobówek.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany