Key Documents
1.37072
Acetic acid
80%, EMPROVE® EXPERT
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Glacial acetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Poziom jakości
gęstość pary
2.07 (vs air)
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
tw
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
obecność zanieczyszczeń
Aflatoxin free
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Opakowanie
1.37072.9200 // 200L // PE-drum
1.37072.9950 // 950L // PE IBC
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1