Kluczowe dokumenty
1.66684
Millipore
Tryptic Soy Agar
with Lecithin and Tween®, 90mm ICR+ Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR plus płytka osadowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Formularz
plate
Właściwości
2D bar code
ready-to-use
opakowanie
pkg of (20/120 Plates per box)
Głębokość
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
Zastosowanie
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Opis ogólny
Tryptic Soy Agar - ICR plus płytka osadowa jest przeznaczona do oznaczania całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w pomieszczeniach czystych i izolatorach. Płytki osadu są używane do aktywnego i pasywnego monitorowania powietrza, a także do monitorowania personelu. Tryptyczny agar sojowy to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Formuła pożywki Soybean Casein-Digest zawiera kombinację kazeiny i peptonów sojowych dostarczających azot organiczny, w szczególności aminokwasy i peptydy o dłuższych łańcuchach. Pożywka jest uzupełniona lecytyną, polisorbatem 80 (Tween®) i pirogronianem w celu inaktywacji potencjalnych pozostałości środków dezynfekujących. Dodatkowo, model płytki (plus lub "+") jest dostarczany z zamykaną pokrywką dla bezpiecznego transportu próbek bez ryzyka zgubienia pokrywki. W przypadku inkubacji beztlenowej pokrywę należy ustawić w pozycji odpowietrzającej.
Zastosowanie
Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) to złożone podłoże do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Pożywka ta znajduje zastosowanie w monitorowaniu środowiska poprzez określanie całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w izolatorach i pomieszczeniach czystych.
Opakowanie
1666840020-CN: 20 płytek w pudełku
1666840120-CN: 120 płytek w pudełku
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2