165304
Kwas D-(-)-2-amino-5-fosfonopentanowy
≥97% (HPLC), solid, NMDA receptor antagonist, Calbiochem®
Synonim(y):
D-AP5, antagonista NMDA II, APV, D-APV, 2-APV, D-2-amino-5-fosfonowalerian
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Kwas D-(-)-2-amino-5-fosfonopentanowy, Active enantiomer of DL-2-amino-5-phosphonopentanoic acid (AP5) that is a commonly used as a competitive NMDA receptor antagonist.
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
dilute aqueous base: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])([O-])CCC[C@@H]([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/p-2/t4-/m1/s1
Klucz InChI
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-L
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
NMDA receptor antagonist
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Schulte, M.K., et al. 1994. Brain Res. 649, 203.
Davis, S., et al. 1992. J. Neurosci. 12, 21.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3