Kluczowe dokumenty
16-318
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Akt/PKB, domena PH, klon SKB1, koniugat kulek magnetycznych
clone SKB1, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SKB1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Akt1(11651)
Opis ogólny
Akt (kinaza białkowa B), kinaza serynowo-treoninowa, pojawiła się jako krytyczny enzym w szlakach transdukcji sygnału zaangażowanych w proliferację komórek, apoptozę, angiogenezę i cukrzycę. U ssaków opisano trzy izoformy Akt (α, β, γ lub Akt 1, 2, 3), które wykazują wysoki stopień homologii, ale różnią się nieznacznie lokalizacją regulacyjnych miejsc fosforylacji. Akt α jest dominującą izoformą w większości tkanek, podczas gdy najwyższą ekspresję Akt β obserwuje się w tkankach reagujących na insulinę, a Akt γ jest obfity w tkance mózgowej. Każda izoforma Akt składa się z trzech funkcjonalnie różnych regionów: N-końcowej domeny pleckstrin homology (PH), która zapewnia moduł wiążący lipidy, aby skierować Akt do PIP2 i PIP3, centralnej domeny katalitycznej i C-końcowego motywu hydrofobowego.
Specyficzność
Rozpoznaje Akt1/PKBα.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1-149 ludzkiego Akt1
Zastosowanie
Wykrywaj Akt/PKB za pomocą tego przeciwciała anty-Akt/PKB, domena PH, klon SKB1, koniugat kulek magnetycznych zatwierdzony do stosowania w IP.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Jakość
Evaluated by immunoprecipitation on 250 μg of NIH3T3 whole cell lysate stimulated with 50 ng/mL PDGF (5 minutes).
Opis wartości docelowych
~ 60 kDa obserwowane
Postać fizyczna
20% zawiesina; 1X PBS, 0,05% azydek sodu.
Wystarcza na 10 IP.
Format: Oczyszczony
Protein G Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat całych komórek NIH3T3 stymulowany 50 ng/mL PDGF (5 minut)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2