Kluczowe dokumenty
1.52615
Supelco
Szuflada
greener alternative
Replacement part
About This Item
Kod UNSPSC:
41110000
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS). Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Szuflada jest częścią zamienną pasującą do systemu dokumentacji TLC Explorer (nr kat. 1.52610.0001). System dokumentacji TLC Explorer jest przeznaczony do dokumentowania i oceny płytek chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Oferuje bezpieczny, szybki i elastyczny sposób wizualnej kontroli i cyfrowego zapisu obrazów płytek TLC po ich chromatograficznym opracowaniu w laboratorium. Do wykrywania różnych klas substancji urządzenie zawiera trzy różne źródła światła LED (światło białe (VIS), UVA (366 nm) i UVC (254 nm), które oświetlają płytki od góry w trybie światła bezpośredniego. Zarejestrowane obrazy płytek mogą być oceniane w celu generowania raportów lub eksportowania danych do dalszego przetwarzania w innych systemach.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Jakościowe i ilościowe analizy TLC. Zautomatyzowane oprogramowanie zapewniające bezproblemowe, szybkie i precyzyjne wyniki. Konfiguracja plug-and-play z intuicyjnym oprogramowaniem.
Odkryj wydajne i zautomatyzowane oprogramowanie do dokładnych i niezawodnych jakościowych i ilościowych analiz TLC. Ciesz się bezproblemową obsługą plug-and-play i łatwo połącz się przez WiFi lub LAN, aby uzyskać płynną łączność.