Kluczowe dokumenty
1.52618
Supelco
Dust Cover
greener alternative
Replacement part
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Dust Cover is appropiate for a proper protection from dust designed for the TLC Explorer Documentation System (Cat. No. 1.52610.0001 ). The TLC Explorer Documentation System is designed to document and evaluate thin-layer chromatographic (TLC) plates. It offers a safe, fast and flexible way to visually inspect and digitally record images of TLC plates after their chromatographic development workflow in the laboratory. For detecting different substance classes, the device contains three different LED light sources (white light (VIS), UVA (366 nm) and UVC (254 nm), which illuminate the plates from above in direct-light mode. Recorded plate images can be evaluated to generate reports or export the data for further processing with other systems.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Jakościowe i ilościowe analizy TLC. Zautomatyzowane oprogramowanie zapewniające bezproblemowe, szybkie i precyzyjne wyniki. Konfiguracja plug-and-play z intuicyjnym oprogramowaniem.
Odkryj wydajne i zautomatyzowane oprogramowanie do dokładnych i niezawodnych jakościowych i ilościowych analiz TLC. Ciesz się bezproblemową obsługą plug-and-play i łatwo połącz się przez WiFi lub LAN, aby uzyskać płynną łączność.