Kluczowe dokumenty
1.52008
Supelco
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm x 2 mm (3 Guard Cartridges and 1 Guard Cartridge holder)
Synonim(y):
9639 RP-18 zestaw kaset z osłoną 5-2 (3 kasety z osłoną i 1 uchwyt kasety z osłoną)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® RP-18 endcapped, L × I.D. 5 mm x 2 mm (3 guard cartridges and 1 guard cartridge holder)
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 guard cartridges (and 1 guard holder)
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 2 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość porów
1.15 μm macroporosity
13 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Chociaż kolumny 9639 są dobrze znane ze swojej solidności i trwałości, dostępne są kolumny ochronne, które jeszcze bardziej wydłużają żywotność kolumn analitycznych 9639. Te wkłady ochronne wymagają specjalnego uchwytu.
Zestaw wkładu ochronnego zawiera uchwyt wkładu ochronnego i trzy wkłady ochronne.
Uchwyt wkładu ochronnego 9639 5-2 bioinert jest stabilny ciśnieniowo do 400 bar i wykonany ze stali nierdzewnej wyłożonej PEEK. Uchwyt umożliwia podłączenie dowolnego wkładu ochronnego 9639 o długości 5 mm i średnicy wewnętrznej 2 mm do kolumny analitycznej 9639 HPLC.
Więcej informacji:
Broszura: Przejedź przez separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Komentarz do analizy
visual control (for delivery): passes test
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.