15-105
Przeciwciało mTOR Pathway Explorer MiniPack do badania fosforylacji mTOR
This Antibody pack of Anti-mTOR antibodies contains Anti-phospho-mTOR Antibody(Ser2481), Anti-phospho-mTOR Antibody (Thr2446), Anti-phospho-mTOR (Ser2448).
Synonim(y):
FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, Mammalian target of rapamycin, Rapamycin target protein, rapamycin associated protein FRAP2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
oczyszczone przez
affinity chromatography
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... MTOR(2475)
Opis ogólny
Każdy Pathway Explorer Antibody Minipack zawiera trzy powiązane przeciwciała jako część kaskady sygnalizacyjnej lub kombinację całkowitych i fosforylowanych form kluczowych celów sygnalizacyjnych. Każde z trzech przeciwciał ma 30% oryginalnego rozmiaru opakowania. Pełnowymiarowe wersje każdego z przeciwciał Pathway Explorer są dostępne w sprzedaży indywidualnie pod tym samym numerem katalogowym z usunięciem "SP" z każdego z nich (np. 05-591SP można zamówić jako 05-591).
mTOR:
mTOR (Mammalian Target of Rapamycin, aka FRAP, RAPT lub RAFT) to duża kinaza białkowa Ser/Thr o masie 289 kDa, która reguluje progresję cyklu komórkowego, wzrost komórek, syntezę białek, biogenezę rybosomów i autofagię. mTOR jest ewolucyjnie konserwowanym członkiem rodziny kinaz związanych z kinazą fosfoinozytolu (PIKK), której aktywność jest regulowana przez fosforylację na Ser2448 przez Akt w odpowiedzi na insulinę lub aktywność mięśni. Co ciekawe, mTOR jest centralnym składnikiem dwóch multimerycznych kompleksów kinazowych składających się z mTOR i wielu innych białek wiążących mTOR. Te dwa multimeryczne kompleksy białkowe oznaczono jako mTORC1 i mTORC2. mTORC1 (mTOR Complex 1) składa się co najmniej z mTOR, Raptor i GβL (mLST8). mTORC1 odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji insulinowej, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania homeostazy metabolicznej. Kompleks jest aktywowany głównie poprzez szlak PI3 Kinase/Akt. Po stymulacji insuliną Akt aktywuje mTORC1 poprzez fosforylację i hamowanie TSC (i prawdopodobnie innych jeszcze odkrytych celów i/lub samego mTOR). Hamuje to regulator małych GTPaz Rheb (homolog Ras wzbogacony w mózgu). Hamuje to aktywność kinazową kompleksu mTORC1, wyłączając w ten sposób jego zdolność do fosforylacji celów niższego rzędu, takich jak p70 S6K na Thr389 i 4E-BP1 na Thr229. Drugi kompleks mTOR, mTORC2 (mTOR Complex 2), składa się z co najmniej mTOR, Rictor, GL, Sin1, Protor 1 i 2. mTORC2 wpływa na proliferację i przeżycie komórek głównie poprzez fosforylację hydrofobowego motywu Akt na Ser473, dobrze znanego efektora szlaku kinazy PI3. Oprócz fosforylacji Akt, kompleks mTORC2 wpływa również na organizację cytoszkieletu i migrację, wywierając swoje działanie poprzez Rac, Rho i PKC. Co ciekawe, w przeciwieństwie do mTORC1, kompleks mTORC2 wydaje się nie być hamowany przez leczenie rapamycyną i z tego powodu jest określany jako kompleks niewrażliwy na rapamycynę. Defekty w obu kompleksach mTOR są związane z różnymi chorobami, w tym rakiem i cukrzycą.
*Odpowiednie odnośniki znajdują się w wersjach pełnowymiarowych.
Immunogen
09-213SP: fosforylowany Ser2448 mTOR
09-343SP: fosforylowana Ser2481 mTOR
Zastosowanie
Signaling
Apoptosis & Cancer
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Opakowanie
Komponenty
09-345SP Anti-phospho-mTOR (Thr2446); 30 µL
09-213SP Anti-phospho-mTOR (Ser2448); 60 µL