Kluczowe dokumenty
1.50824
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Wkład aminokwasowy TM=["LICHROCART"] do HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2186 100 NH2 (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L8
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
zakres etykietowania
4.6% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
NH2 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
2186 NH2 ma właściwości polarne i hydrofobowe i może być stosowany do chromatografii w fazie normalnej, odwróconej i jonowymiennej. Typowe zastosowania to separacja węglowodanów za pomocą chromatografii w fazie odwróconej lub separacja nukleotydów za pomocą chromatografii jonowymiennej. Sorbent jest umieszczony we wkładzie LiChroCART 125-4 HPLC. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Wkład HPLC
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 45000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.7
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≥ 0.5
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany