Kluczowe dokumenty
1.51905
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2186 100 NH2 (5µm) 9929 RT 150-4.6, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L8
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
zakres etykietowania
4.6% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
NH2 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Kolumna HPLC
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany