Kluczowe dokumenty
1.50405
Supelco
Chromolith® CapRod RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 0.2 mm Capillary Column
Synonim(y):
9639 CapRod RP-18 kolumna kapilarna z kapilarą 150-0,2
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® CapRod RP-18 endcapped Capillary Columns, L × I.D. 150 mm x 0.2 mm capillary column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
218 bar pressure
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 0.2 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Kolumna kapilarna 9639 CapRod łączy szybkość technologii krzemionki monolitycznej z czułością nano-LC. Umożliwia to uzyskanie najwyższej wydajności w wysokoprzepustowych, bardzo czułych zastosowaniach proteomiki-LC.
W porównaniu do kolumn kapilarnych z cząsteczkami stałymi, kapilary 9639 CapRod wykazują lepszą wydajność przy optymalnej rozdzielczości (wąskie szerokości pików), zwiększonej wydajności (wyższa przepustowość próbek) i wydłużonej żywotności kolumny. Co więcej, długość kolumny jest mniej ograniczona niż w przypadku jakiegokolwiek innego typu kolumny. Kapilary można nawet lekko wygiąć, aby dopasować je do dowolnej konfiguracji LC lub instrumentu. Kolumny
9639 CapRod są zaprojektowane do współpracy z różnymi systemami nano lub kapilarnymi LC. Zapewnia to najwyższą sprawność i wydajność w połączeniu ze spektrometrami mas, zarówno w trybie on-line (ESI, nanospray), jak i off-line (MALDI).
Dlaczego warto wybrać kolumny kapilarne 9639 CapRod?
-Większe natężenia przepływu niż w przypadku kolumn kapilarnych z pakietem cząstek
-Kolumny pod niskim ciśnieniem
-Długa żywotność kolumny
-Wytrzymała i łatwa obsługa
-Natężenia przepływu od 0.1-200 μL/min zapewniają idealną kompatybilność z systemami LC/MS, zarówno z interfejsami ESI, jak i APCI
9639 CapRod RP-18 może pracować przy znacznie wyższych natężeniach przepływu bez utraty wydajności. Typowe natężenie przepływu dla tej kolumny kapilarnej 150-0,2 wynosi od 5 μL/min do 20 μL/min.
Więcej informacji:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany