Kluczowe dokumenty
14-683-M
Sigma-Aldrich
Białko PAK3, aktywne, 10 µg
Active, C-terminal 6His-tagged, recombinant, human full length, PAK3. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 63.2 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PAK3(5063)
Opis ogólny
C-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki, pełnej długości, PAK3.
mitoza
Źródło produktu: PAK3 wyrażany przez bakulowirusa w komórkach Sf21.
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PAK3
Target Sub-Family: STE
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide (RRRLSFAEPG).
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Roig et al.
Vitamins and hormones, 62, 167-198 (2001-05-11)
The p21-activated protein kinase gamma-PAK, also known as PAK2, has very different properties from the other two highly conserved isoforms of the PAK family, alpha-PAK (PAK1) and beta-PAK (PAK3). gamma-PAK has cytostatic activity, as shown by inhibition of cleavage of
Ger J A Ramakers
Trends in neurosciences, 25(4), 191-199 (2002-05-10)
For several decades, it has been known that mental retardation (MR) is associated with abnormalities in dendrites and dendritic spines. The recent cloning of seven genes that cause nonspecific MR when mutated provides important insights in the cellular mechanisms that
Rho proteins, mental retardation and the neurobiological basis of intelligence.
van Galen, Elly J M and Ramakers, Ger J A
Progress in Brain Research, 147, 295-317 (2005)
Zahara M Jaffer et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 34(7), 713-717 (2002-04-16)
The p21-activated kinases (Paks) are serine/threonine protein kinases that bind to and, in some cases, are stimulated by activated forms of the small GTPases, Cdc42 and Rac. With the recent discovery of several novel isoforms, Paks are now categorized into