Key Documents
14-584-M
Sigma-Aldrich
PAK4 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6 & N-terminal GST-tagged, recombinant, human PAK4 amino acids 295-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 61.6 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PAK4(10298)
Opis ogólny
Product Source: N-terminal His6 and N-terminal GST-tagged, recombinant, human PAK4 amino acids 295-end
expressed by baculovirus in Sf21 cells
Zastosowanie
Active, N-terminal His6 & N-terminal GST-tagged, recombinant, human PAK4 amino acids 295-end, for use in Kinase Assays.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PAK4
Target Sub-Family: STE
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-584M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog #13-104)
Postać fizyczna
Glutathione agarose affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2