Kluczowe dokumenty
1.46669
Millipore
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
with Tween® 1 %, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, blue screw cap and septum, box of 6 bottles
Synonim(y):
Bulion kazeinowo-sojowy z 0,1% polisorbatu, CASO, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth z 1% Tween® 80
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type blue screw cap and septum
ready-to-use
skład
with Tween®, 1%
opakowanie
box of 6 bottles
pojemność butelki
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pojemność
500 mL
pH
7.3±0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Tryptic Soy Broth with 1% Tween® 80 to bogate w składniki odżywcze, wolne od inhibitorów podłoże do hodowli drobnoustrojów, zaprojektowane zgodnie z wymogami organów regulacyjnych, takich jak Farmakopea Europejska (EP), Farmakopea Japońska (JP) i Farmakopea Stanów Zjednoczonych (USP).
Obecne w nim peptony pochodzą z kazeiny i mączki sojowej, co zapewnia zwiększone źródło węgla, które sprzyja wzrostowi drobnoustrojów obecnych w badanej próbce.
Polisorbat 80 (Tween®) jest neutralizatorem do inaktywacji pozostałości środków dezynfekujących zawierających substancje czynne, takie jak alkohol (70% etanol lub alkohol izopropylowy), aldehyd, dichloroizocyjanuran, glukoprotamina, kwas nadoctowy, fenole, biguanidy i czwartorzędowe związki amoniowe.
Zastosowanie
Tryptic Soy Broth with 1% Tween® 80 jest używany do izolacji i hodowli bakterii i drożdży. TSB nadaje się do testowania sterylności substancji, preparatów i produktów z przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2