Kluczowe dokumenty
1.46616
Millipore
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 135 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 bottles
Synonim(y):
Bulion sojowy Tryptone, CASO, CASO Broth, Rosół kazeinowo-sojowy, TSB, Tryptyczny bulion sojowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
opakowanie
box of 6 bottles
pojemność butelki
275 mL
bottle filling volume
135 mL
pojemność
275 mL
pH
7.3±0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Tryptic Soy Broth to złożona, bogata w składniki odżywcze pożywka dla drobnoustrojów bez inhibitorów, zaprojektowana zgodnie z Farmakopeą Europejską (EP), Japońską (JP) i Amerykańską (USP).
Pożywka jest uzupełniona peptonami z kazeiny i mączki sojowej, aby zapewnić ulepszone źródło węgla, które promuje wzrost drobnoustrojów obecnych w badanej próbce.
Zastosowanie
Tryptic Soy Broth jest używany do izolacji i hodowli bakterii i drożdży. TSB nadaje się do testowania sterylności substancji, preparatów i produktów z przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2